P5117
Anti-Peripherin antibody, Mouse monoclonal
clone 8G2, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-NEF4, Anti-PRPH1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8G2, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rat, bovine, pig, mouse, rabbit, feline, human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using total cell extract from rat PC12 cells
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PRPH(5630)
mouse ... Prph(19132)
rat ... Prph(24688)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunohistochemistry
- western blotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunofluorescence staining
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3