MABN2397
Anti-MYCBP2 Antibody, clone PM-8A9
clone PM-8A9, from mouse
Sinonimo/i:
E3 ubiquitin-protein ligase MYCBP2, Myc-binding protein 2, Pam/highwire/rpm-1 protein, Protein associated with Myc
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
PM-8A9, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MYCBP2(23077)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A representative lot detected endogenous PAM (MYCBP2)and overexpressed Myc-tagged PAM (Courtesy of Roberta L. Beauchamp, Massachusetts General Hospital, Boston, USA).
Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected MYCBP2 in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1