MABF3030
Anti-IL-11 Antibody, clone 12-2E-6G
Sinonimo/i:
Interleukin-11
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
12-2E-6G, monoclonal
PM
calculated mol wt 21.52 kDa
observed mol wt ~20 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 100 μL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
Sequenza dell’epitopo
Unknown
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... IL11(16156)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in HEK293T cells transiently transfected with murine IL-11.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:250 dilution of this antibody detected IL-11 in HEK293T cells transiently transfected with murine IL-11, but not in wild-type HEK293T cells.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected IL-11 in Western Blotting application (Deguchi, Y., et al. (2018). Biochem Biophys Res Commun. 505(2):453-459; Nishina, T., et al. (2021). Nat Commun. 12(1):2281).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected IL-11 in Immunohistochemistry application (Deguchi, Y., et al. (2018). Biochem Biophys Res Commun. 505(2):453-459; Nishina, T., et al. (2021). Nat Commun. 12(1):2281).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1