Documenti fondamentali
1.07133
SAFC
Pancreatin
1400 FIP-U/g Protease, 24000 FIP-U/g Lipase, 30000 FIP-U/g Amylase EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,4 x USP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Pancreatin
Scegli un formato
5 KG
1.460,00 €
1.460,00 €
Spedizione prevista il23 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 KG
1.460,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
Numero indice EU:
232-468-9
1.460,00 €
Spedizione prevista il23 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
agenzia
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Stato
solid
Temp. autoaccensione
>360 °C
Potenza
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Densità bulk
400 kg/m3
applicazioni
pharmaceutical
solid formulation
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
We offer a range of high quality critical raw materials, solvents and reagents plus the documentation and expertise to meet stringent regulatory requirements. In addition to our comprehensive portfolio, we also offer custom manufacturing services to meet your exact needs. As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Applicazioni
Pancreatin is a digestive enzyme used to supplement the body′s natural supply of such enzymes. Pancreatin Emprove® Essential is suitable for pharmaceutical applications.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Operational Excellence Dossier
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Scopri i benefici dell’abbonamento a un programma Emprove®
Perché questi documenti non sono disponibili?
I dossier Emprove® contengono informazioni destinate ad agevolare l'iter di registrazione e le attività per la valutazione del rischio dei produttori farmaceutici e includono informazioni riservate. Se desideri accedervi, per contattarci.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Pepsin lyophilized (salt-free), ~2500 units/mg protein (At 37 °C with hemoglobin as the substrate. One unit is the enzyme activity which liberates the amount of Tyr producing an increase in the absorbance of 0.001/minute at 280 nm.)
Roche
10108057001
Pepsin
Pepsina lyophilized powder, ≥2,500 units/mg protein (E1%/280)
Sigma-Aldrich
P7012
Pepsina
Tripsina TPCK Treated, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥10,000 BAEE units/mg protein
Sigma-Aldrich
T1426
Tripsina
Tripsina lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture, 1,000-2,000 BAEE units/mg solid
Sigma-Aldrich
T4799
Tripsina
Pepsina lyophilized powder, ≥3,200 units/mg protein
Sigma-Aldrich
P6887
Pepsina