Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 75,90 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 309,00 € 262,65 € |
Informazioni su questo articolo
75,90 €
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(S(=O)(C1=CC(C(N2CCN(C3=C(C(C)=CC=C3)C)CC2)=O)=C(N4CCCC4)C=C1)=O)C
InChI
1S/C25H34N4O3S/c1-19-8-7-9-23(20(19)2)28-14-16-29(17-15-28)25(30)22-18-21(33(31,32)26(3)4)10-11-24(22)27-12-5-6-13-27/h7-11,18H,5-6,12-17H2,1-4H3
InChI key
VRSJAHQGJHDACS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description clone GSN149, purified from hybridoma cell culture |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form powder | form powder | form powder | form buffered aqueous solution |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 15 mg/mL (clear solution) | solubility DMSO: 25 mg/mL, clear | solubility - |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?