Documenti fondamentali
PHL84796
Lactucopicrin
phyproof® Reference Substance
Scegli un formato
5 MG
501,00 €
501,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
501,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H22O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
410.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
501,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O1[C@H]2[C@@H]([C@H](CC(=C4[C@@H]2C(=CC4=O)CO)C)OC(=O)Cc3ccc(cc3)O)C(=C)C1=O
InChI
1S/C23H22O7/c1-11-7-17(29-18(27)8-13-3-5-15(25)6-4-13)20-12(2)23(28)30-22(20)21-14(10-24)9-16(26)19(11)21/h3-6,9,17,20-22,24-25H,2,7-8,10H2,1H3/t17-,20+,21-,22-/m0/s1
UMVSOHBRAQTGQI-XGARDCMYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)