MABF1966
Anti-TSLP Receptor Antibody, clone 22H9
clone 22H9, from rat
Sinonimo/i:
Cytokine receptor-like factor 2, Cytokine receptor-like molecule 2, CRLM-2, Thymic stromal lymphopoietin protein receptor, Type I cytokine receptor delta 1
Origine biologica
rat
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
22H9, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Crlf2(57914)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected TSLP receptor in one million bone marrow cells from C57BL/6 Mouse.