Documenti fondamentali
05-118
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-FGF-2/FGF basico, clone bFM-2
clone bFM-2, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
Basic fibroblast growth factor, basic fibroblast growth factor bFGF, fibroblast growth factor 2, fibroblast growth factor 2 (basic), heparin-binding growth factor 2
Scegli un formato
500 μG
505,00 €
505,00 €
Spedizione prevista il17 aprile 2025Dettagli
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1321
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 μG
505,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
505,00 €
Spedizione prevista il17 aprile 2025Dettagli
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1321
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
bFM-2, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, bovine, human, rat
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Descrizione generale
Il FGF basico (FGF2) è uno dei fattori di crescita dei fibroblasti (FGF). I membri di questa famiglia hanno la capacità di legare l'eparina e sono dotati di ampia attività mitogena e angiogenica. Il FGF2 è coinvolto in diversi processi biologici, come lo sviluppo degli arti e del sistema nervoso, la guarigione delle ferite e la crescita dei tumori. L'mRNA responsabile della sua codifica contiene molteplici siti di poliadenilazione e viene tradotto alternativamente da codoni di inizio con sequenza AUG e con sequenza non-AUG (CUG), che danno origine a cinque diverse isoforme di FGF2 con proprietà distinte. Le isoforme avviate dalla sequenza CUG sono localizzate nel nucleo e sono responsabili dell'effetto intracrino, mentre la forma avviata dalla sequenza AUG si trova prevalentemente nel citosol ed è responsabile degli effetti paracrini e autocrini di questo fattore di crescita.
Questo anticorpo può esibire reattività crociata con il FGF basico nativo e inattivato al calore ma non ne neutralizza l′attività biologica. Per ottenere un′attività neutralizzante, Upstate raccomanda l′uso dell′anticorpo anti-FGF-2/FGF basico, clone bFM-1, neutralizzante (N° Cat. 05-117)
Specificità
Questo anticorpo altamente specifico non esibisce reattività crociata con il fattore di crescita acido dei fibroblasti (FGF-1, HBGF-1) bovino.
Nota importante: questo anticorpo può esibire reattività crociata con il FGF basico nativo e inattivato al calore ma non ne neutralizza l′attività biologica (Uteza, Y., 1999). Per ottenere un′attività neutralizzante, Upstate raccomanda l′uso dell′anticorpo anti-FGF-2/FGF basico, clone bFM-1, neutralizzante (N° Cat. 05-117).
Questo anticorpo rivela il fattore di crescita FGF-2/FGF basico.
Immunogeno
Fattore di crescita basico dei fibroblasti di cervello bovino (FGF-2, HBGF-2), purificato. Clone bFM-2.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Signaling
Immunoistochimica:
precedenti lotti di questo anticorpo hanno mostrato la capacità di immunocolorare sezioni cerebrali congelate fissate con una miscela ghiacciata di etanolo/acido acetico 95:5. Questo anticorpo è stato inoltre utilizzato ad una concentrazione di 10 μg/mL per colorare sezioni incluse in paraffina (Matsuzaki, K., 1989).
Rivela il FGF-2/FGF basico utilizzando questo anticorpo anti-FGF-2/FGF basico, clone bFM-2, convalidato per IH, RIA e WB.
Sottocategoria di ricerca
Fattori di crescita & recettori
Qualità
Valutata con il fattore di crescita basico dei fibroblasti (FGF2) (N° Cat. 01-114).
Saggio di Western blotting:
questo anticorpo a una concentrazione compresa tra 0,5 e 2 μg/mL ha permesso di rivelare 100 ng di FGF-2/FGF basico carrier free (N° Cat. 01-114).
Descrizione del bersaglio
17,5 kDa
Stato fisico
Formato: purificata
IgG1κ monoclonali di topo purificate, in tampone contenente PBS, pH 7,4, purificate mediante precipitazione con solfato di ammonio e cromatografia su DEAE-Sephacryl. Soluzione congelata
Precipitazione con solfato di ammonio e cromatografia su DEAE-cellulosa
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a -20 ºC.
Risultati analitici
Controllo
Tessuto epatico o renale fetale.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Immunolocalization and temporal distribution of cytokine expression during the development of vein graft intimal hyperplasia in an experimental model.
P L Faries, M L Marin, F J Veith, J A Ramirez, W D Suggs, R E Parsons, L A Sanchez, R T Lyon
Journal of Vascular Surgery null
Astrid Parenti et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 286(5), H1978-H1984 (2003-12-25)
Vessel wall remodeling is a complex phenomenon in which the loss of differentiation of vascular smooth muscle cells (VSMCs) occurs. We investigated the role of rat macrophage chemoattractant protein (MCP)-1 on rat VSMC proliferation and migration to identify the mechanism(s)
Immunohistochemical localization of cytokines in nevi.
M G Fleming, S F Howe, A G Candel
The American Journal of Dermatopathology null
Y Uteza et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 96(6), 3126-3131 (1999-03-17)
We developed an experimental approach with genetically engineered and encapsulated mouse NIH 3T3 fibroblasts to delay the progressive degeneration of photoreceptor cells in dark-eyed Royal College of Surgeons rats. These xenogeneic fibroblasts can survive in 1. 5-mm-long microcapsules made of
Immunolocalization of acidic and basic fibroblast growth factors in porcine uterine and conceptus tissues
Gupta, A., et al
Biology of Reproduction, 56, 1527-1536 (1997)