MABE901
Anti-TAF15 Antibody, clone 4D71
clone 4D71, from mouse
Sinonimo/i:
TATA-binding protein-associated factor 2N, 68 kDa TATA-binding protein-associated factor, TAF(II)68, TAFII68, RNA-binding protein 56
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4D71, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TAF15(8148)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 μg/mL of this antibody detected TAF15 in 10 μg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2