MABC1132
Anti-PD-1 Antibody, clone G4
clone G4, from hamster(Armenian)
Sinonimo/i:
Programmed cell death protein 1, Protein PD-1, mPD-1, CD279
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
hamster (Armenian)
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
G4, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
flow cytometry: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Pdcd1(18566)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected PD-1 in Flow Cytometry applications (Hirano, F., et. al. (2005). Cancer Res. 65(3):1089-96).
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected PD-1 in 1X10E6 EL4 T lymphoma cells.