MAB5552
Anti-Pax6 Antibody
ascites fluid, clone AD2.38, Chemicon®
Sinonimo/i:
Anti-AN, Anti-AN2, Anti-ASGD5, Anti-D11S812E, Anti-FVH1, Anti-MGDA, Anti-WAGR
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
AD2.38, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, chicken, mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PAX6(5080)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Immunohistochemistry on paraffin embedded tissue sections.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Embryonic eye tissue
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1