MAB5446
Anti-Neurofilament NF-H Antibody, tail domain (Phosphate dependent), clone RMO-24
ascites fluid, clone RMO-24, Chemicon®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RMO-24, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NEFH(4744)
rat ... Nefh(24587)
Categorie correlate
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neurofilament & Neuron Metabolism
Neuronal & Glial Markers
Immunohistochemistry. The antibody has been used successfully on Bouin′s and alcohol-fixed paraffin-embedded or frozen tissue sections. Formalin-fixed paraffin-embedded tissue sections require pretreatment with trypsin.
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Positive Control: Brain
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1