MAB5260
Anti-Nerve Growth Factor Antibody, clone 27/21
clone 27/21, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
NGF
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
27/21, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rat, mouse, bovine
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NTF3(4908)
Specificità
The antibody specifically reacts with the beta -subunit of NGF from mouse, in the 2.5S- as well as in the 7S-form.
The cross-reactivity with human NGF is 60-90 % of the reactivity with mouse NGF
Immunogeno
Applicazioni
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurochemistry & Neurotrophins
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3