Documenti fondamentali
PHL89802
Sweroside
phyproof® Reference Substance
Scegli un formato
10 MG
355,00 €
355,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
355,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H22O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
358.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
355,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2OC=C3[C@@H](CCOC3=O)[C@H]2C=C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C16H22O9/c1-2-7-8-3-4-22-14(21)9(8)6-23-15(7)25-16-13(20)12(19)11(18)10(5-17)24-16/h2,6-8,10-13,15-20H,1,3-5H2/t7-,8+,10-,11-,12+,13-,15+,16+/m1/s1
VSJGJMKGNMDJCI-ZASXJUAOSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Loganic acid ≥95% (LC/MS-ELSD)
Sigma-Aldrich
SMB00231
Loganic acid
Loganin analytical standard
Supelco
36483
Loganin
Swertiamarin ≥95% (LC/MS-ELSD)
Sigma-Aldrich
SMB00080
Swertiamarin
Mangiferin analytical standard
Supelco
06279
Mangiferin
Octadecane analytical standard
Supelco
74691
Octadecane