Documenti fondamentali
MAB3150-M
Sigma-Aldrich
Anti-Cardiac Troponin I, a.a. 41-49, clone 284 (19C7) (1mg) KC
Scegli un formato
MAB3150-KC
3.910,00 €
3.910,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
MAB3150-KC
3.910,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
3.910,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Livello qualitativo
Clone
284
monoclonal
Reattività contro le specie
( Bovine Canine Goat Human Mouse Pig Rat Rabbit Fish Feline ), bovine, mouse
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2