MAB3152
Anti-Cardiac Troponin I Antibody, a.a. 87-91, clone 8E10
clone 8E10, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
cTn1, Cardiac Troponin I
Scegli un formato
386,00 €
Spedizione prevista il17 febbraio 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
386,00 €
Spedizione prevista il17 febbraio 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Clone
8E10, monoclonal
Reattività contro le specie
canine, rabbit, feline, human, bovine, pig, goat
Non deve reagire con
rat, mouse, fish
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Metabolism
Muscle Physiology
EIA: MAB3152 has been used successfully in ELISA and immunoaffinity purification. Its affinity constant is 8x10(10). It can be used with MAB3150 in sandwhich ELISA as the coating antibody.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2