MAB1965
Anti-Integrin beta 1 (CD29) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, JB1A (J10)
Sinonimo/i:
CD29
Scegli un formato
459,00 €
Spedizione prevista il23 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
459,00 €
Spedizione prevista il23 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-Integrin β1 Antibody, a.a. 82-87, clone JB1A (a.k.a. J10), ascites fluid, clone JB1A (J10), Chemicon®
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
100
300
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
JB1A (J10), monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGB1(3688)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
1:100 Note: epitope is trypsin sensitive; cells should be prepared with PBS + EDTA (2mM) or other non-enzymatic methods. Blocking will not occur with trypsinized cells with JB1A.
Immunoprecipitation: 1:250-500
Western blotting (reducing, 115 kDa; non-reducing, 130 kDa): 1:1000-2000
Note: binding of antibody may be inhibited by magnesium ion concentrations exceeding 0.5mM.
Immunocytochemistry/Immunohistochemistry: JB1A can be used on unfixed cells in flow cytometry and culture {Akimov, 2001; Blood 98(5):1567-1576}. Often times fixing with 2-3% PFA for 5 minutes after primary antibody incubation will assist in obtain strong signals since it fixes the primary antibodies to the tissues.
FACS: JB1A has been primarily used against live cells at 1:200-1:500 followed by goat anti-mouse conjugated secondaries
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Human lung, liver, and skeletal muscle tissues
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1