AB1952P
Anti-Integrin beta 1 (CD29) Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
CD29
Scegli un formato
610,00 €
Spedizione prevista il21 febbraio 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
610,00 €
Spedizione prevista il21 febbraio 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-Integrin β1 Antibody, cytosolic, Chemicon®, from rabbit
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, rat, pig, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGB1(3688)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Risultati analitici
U251 cell line Skin (Basement Membrane)
Note legali
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2