MAB1964-I
Anti-Integrin β4 Antibody
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3E1, monoclonal
PM
calculated mol wt 202.17 kDa
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 100 μL
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGB4(3691)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Immunocytochemistry in A431 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Integrin β4 in A431 cells.
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: 1 βg from a representative lot detected Integrin β4 in one million A431 cells.
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Integrin β4 in Flow Cytometry applications (Vijayakumar, S., et. al. (2008). J. Am. Soc. Nephrol.19(6):1079-91; Hauptmann, S., et. al. (1995). Int. J. Cancer. 61(6):819-25).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Integrin β4 in Immunohistochemistry applications ( Hauptmann, S., et. al. (1995). Int. J. Cancer. 61(6):819-25).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Integrin β4 in Immunofluorescence applications (Swanner, J., et. al. (2019). FASEB BioAdv. 1(10):639-660).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1