MAB1586
Anti-NMDAR1 Antibody, (all splice variants), clone R1JHL
clone R1JHL, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-GluN1, Anti-NDHMSD, Anti-NDHMSR, Anti-NMD-R1, Anti-NMDA1, Anti-NMDAR1, Anti-NR1
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
R1JHL, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
Not specified
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GRIN1(2902)
mouse ... Grin1(14810)
rat ... Grin1(24408)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Immunoprecipitation: 3 μg per 200 μg of lysate will quantitatively precipitate all the NMDA R1 in 200 μg of rat brain lysate.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1