Documenti fondamentali
MAB363
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-NMDAR1, clone 54.1
clone 54.1, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
N-methyl-D-aspartate receptor channel, subunit zeta-1, N-methyl-D-aspartate receptor subunit NR1, NMDA receptor 1, glutamate [NMDA] receptor subunit zeta 1, glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 1
Scegli un formato
100 μG
472,00 €
472,00 €
Spedizione prevista il14 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
472,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
472,00 €
Spedizione prevista il14 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
54.1, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, monkey, human, Xenopus
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
radioimmunoassay: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
frog ... Grin1(780048)
human ... GRIN1(2902)
rat ... Grin1(24408)
rhesus monkey ... Grin1(574380)
Descrizione generale
Il glutammato è un neurotrasmettitore eccitatorio molto espresso nel cervello dei mammiferi. I canali ionici attivati dal glutammato sono suddivisi in due classi: quelli sensibili all'N-metil-D-aspartato (NMDA) sono denominati recettori NMDA (NMDAR), mentre quelli attivati dall'acido kainico (KA) e dall'acido α-ammino-3-idrossi-5-metil-4-isossazol-propionico (AMPA) sono denominati recettori non-NMDA. NR1 e NR2, le subunità del recettore NMDA, sono codificate da due geni distinti. La subunità NR1 è espressa abbondantemente in quasi tutte le regioni cerebrali.
Specificità
Riconosce un epitopo tra gli amminoacidi 660-811 del recettore NMDAR1. Non mostra reattività crociata con NMDAR2, NMDAR3, NMDAR4 o NMDAR5.
Immunogeno
Epitopo: ansa extracellulare tra le regioni III & IV transmembrana.
Proteina di fusione ricombinante contenente GST e gli a.a. di NMDAR1 660-811.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Immunocitochimica:
un precedente lotto di questo anticorpo è stato utilizzato in un saggio di IC.
RIA:
un precedente lotto di questo anticorpo è stato utilizzato in un saggio di RIA.
ELISA:
un precedente lotto di questo anticorpo è stato utilizzato in un saggio di ELISA.
Immunoistochimica: diluizione 1:500-2.000 su tessuto fissato in paraformaldeide 2-4%: nello specifico, sezioni liberamente fluttuanti, congelate o tagliate al vibratomo, per 24-48 ore a 4°C. L'anticorpo è stato usato alle stesse diluizioni e per gli stessi tempi di incubazione anche su sezioni fissate in formalina e incluse in paraffina. Prestare attenzione a non fissare eccessivamente i tessuti. Il clone 54.1 è stato usato per la microscopia sia ottica che elettronica.
Western blotting:
1:500 con 50 microgrammi di materiale/corsia. Riconosce una banda di 103-116 kDa.
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro ottimali.
L′anticorpo anti-NMDAR1, clone 54.1, è un anticorpo mirato contro NMDAR1 per l′uso nei saggi di ELISA, IC, IH, IH(P), RIA.
Sottocategoria di ricerca
Neurotrasmettitori & recettori
Qualità
Valutata mediante immunoistochimica su tessuto cerebrale e midollo spinale di ratto.
Immunoistochimica (paraffina):
distribuzione/morfologia caratteristiche della colorazione di midollo spinale di ratto con l'anticorpo anti-NMDAR1 alla diluizione 1:200. L'immunoreattività si osserva a livello di tutta la membrana e delle fibre nervose dei neuroni. Sezione congelata. IHC - Esempi di colorazione su sezioni congelate: midollo spinale di ratto
Descrizione del bersaglio
103-116 kDa
Stato fisico
Formato: purificato
IgG2a monoclonali purificate di topo in tampone PBS senza conservanti.
Purificazione con proteina A
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a -20 ºC dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Tessuto cerebrale e midollo spinale di ratto
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Stroke patients develop antibodies that react with components of N-methyl-D-aspartate receptor subunit 1 in proportion to lesion size.
Kalev-Zylinska, ML; Symes, W; Little, KC; Sun, P; Wen, D; Qiao, L; Young, D; During, MJ; Barber, PA
Stroke null
Csaba Cserép et al.
PloS one, 7(5), e37753-e37753 (2012-06-05)
GABA (gamma-aminobutyric-acid), the main inhibitory neurotransmitter in the adult brain, exerts depolarizing (excitatory) actions during development and this GABAergic depolarization cooperates with NMDARs (N-methyl-D-aspartate receptors) to drive spontaneous synchronous activity (SSA) that is fundamentally important for developing neuronal networks. Although
Catherine L Salussolia et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 31(31), 11295-11304 (2011-08-05)
Ionotropic glutamate receptors (iGluRs), including the NMDA receptor subtype, are ligand-gated ion channels critical to fast signaling in the CNS. NMDA receptors are obligate heterotetramers composed of two GluN1 and typically two GluN2 subunits. However, the arrangement of GluN subunits
John E Rash et al.
Journal of neurocytology, 34(3-5), 307-341 (2006-07-15)
Odorant/receptor binding and initial olfactory information processing occurs in olfactory receptor neurons (ORNs) within the olfactory epithelium. Subsequent information coding involves high-frequency spike synchronization of paired mitral/tufted cell dendrites within olfactory bulb (OB) glomeruli via positive feedback between glutamate receptors
Taryn N Green et al.
Platelets, 28(8), 799-811 (2017-03-10)
GluN1 is a mandatory component of N-methyl-D-aspartate receptors (NMDARs) best known for their roles in the brain, but with increasing evidence for relevance in peripheral tissues, including platelets. Certain anti-GluN1 antibodies reduce brain infarcts in rodent models of ischaemic stroke.