Documenti
MAB1585
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-Brn-3a, dominio POU della proteina, clone 5A3.2
culture supernatant, clone 5A3.2, Chemicon®
Sinonimo/i:
Anti-ATITHS, Anti-BRN3A, Anti-Oct-T1, Anti-RDC-1, Anti-brn-3A
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5A3.2, monoclonal
Reattività contro le specie
chicken, monkey, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... POU4F1(5457)
Specificità
Riconosce Brn-3a. Assenza di reattività con Brn-3b o Brn-3c al saggio di Western blotting. Assenza di reattività con topi knockout per Brn-3a.
Immunogeno
Amminoacidi 186-224 di Brn-3a fusi alla proteina codificata dal gene 10 del batteriofago T7 (Xiang et al., 1995).
Epitopo: proteina con dominio POU
Applicazioni
Immunoistochimica: 1:5-1:125
Western blotting: 1:50-1:100
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro ottimali.
L′anticorpo anti-Brn-3a, proteina con dominio POU, clone 5A3.2, permette di rilevare il livello di Brn-3a & è descritto in letteratura & convalidato per l′uso nei saggi di IH & WB.
Descrizione del bersaglio
46 kDa
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Combinatorial expression of Brn3 transcription factors in somatosensory neurons: genetic and morphologic analysis.
Badea, TC; Williams, J; Smallwood, P; Shi, M; Motajo, O; Nathans, J
The Journal of Neuroscience null
The reactivity, distribution and abundance of Non-astrocytic Inner Retinal Glial (NIRG) cells are regulated by microglia, acute damage, and IGF1.
Zelinka, CP; Scott, MA; Volkov, L; Fischer, AJ
Testing null
Embryonic retinal cells and support to mature retinal neurons.
Stanke, JJ; Fischer, AJ
Investigative Ophthalmology & Visual Science null
Masahiro Miyake et al.
Nature communications, 6, 6689-6689 (2015-04-01)
Myopia can cause severe visual impairment. Here, we report a two-stage genome-wide association study for three myopia-related traits in 9,804 Japanese individuals, which was extended with trans-ethnic replication in 2,674 Chinese and 2,690 Caucasian individuals. We identify WNT7B as a
Andy J Fischer et al.
The Journal of comparative neurology, 496(4), 479-494 (2006-03-31)
We recently identified large glucagon-expressing neurons that densely ramify neurites in the peripheral edge of the retina and regulate the proliferation of progenitors in the circumferential marginal zone (CMZ) of the postnatal chicken eye (Fischer et al. [2005] J Neurosci