MAB1576
Anti-Muscarinic Acetylcholine Receptor m4 Antibody, clone 17F10.2
purified antibody, clone 17F10.2, Chemicon®
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
17F10.2, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, monkey, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Chrm4(12672)
rat ... Chrm4(25111)
rhesus monkey ... Chrm4(574195)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western blot (rat, mouse, human): ECL 4-10 μg/mL
Immunoprecipitation (rat)
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2