MAB1399Z-I
Anti-Integrin αX Antibody, clone N418 Antibody, azide free
clone N418, from hamster(Armenian)
Sinonimo/i:
Integrin alpha-X, CD11 antigen-like family member C, Leukocyte adhesion glycoprotein p150, 95 alpha chain, Leukocyte adhesion receptor p150, 95, CD11c
Origine biologica
hamster (Armenian)
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
N418, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Itgax(16411)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Integrin X in Immunohistochemistry applications (Tan, C.S.E., et. al. (2017). PLoS Pathog. 13(4):e1006311; Roland, C.L., et. al. (2009). Mol Cancer Ther. 8(7):1761-71; Metlay, J.P., et. al. (1990). J Exp Med. 171(5):1753-71).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Integrin X in Flow Cytometry applications (Metlay, J.P., et. al. (1990). J Exp Med. 171(5):1753-71; Granucci, F., et. al. (1997). J Immunol. 159(4):1794-99; Cervantes-Barragan, L., et. al. (2007). Blood. 109(3):1131-37).
Inflammation & Immunology
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: A 1:25 dilution of this antibody detected Integrin X in mouse spleen frozen tissue sections.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2