Documenti fondamentali
L-WB
Millipore
10X Wash Buffer
Sinonimo/i:
10X Buffer, washing buffer
Scegli un formato
L-WB
48,80 €
48,80 €
Spedizione prevista il24 febbraio 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
L-WB
48,80 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12161703
NACRES:
NA.25
48,80 €
Spedizione prevista il24 febbraio 2025Dettagli
Livello qualitativo
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3