Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 ea | Spedizione prevista il25 agosto 2026daMerck Life Science S.r.l. | 411,00 € |
Informazioni su questo articolo
411,00 €
Spedizione prevista il25 agosto 2026Dettagli
Quality Segment
material
flat bottom wells, Durapore PVDF membrane, clear acrylic plate
description
Sterile, clear 96-well filter plate with 0.45 um pore size Hydrophobic PVDF membrane for ELISPOT Assays. Comes in a pack of 10.
sterility
sterile
product line
MultiScreen®
usage
Automated
feature
hydrophobic, lid
packaging
pkg of 10 plates
technique(s)
ELISPOT: suitable, cell based assay: suitable, dot blot: suitable
H
14.4 mm
L
127.8 mm
W
85.5 mm
filtration area
0.28 cm2
plate size
96 wells
well maximum volume
300 μL
working volume
50-250 μL
matrix
Immobilon®-P
pore size
0.45 μm pore size
input
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
binding type
high binding surface
compatibility
centrifuge & manifold
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
General description
Piastre filtranti HTS
- Le piastre MultiScreenHTS sono state sviluppate specificamente per l′impiego con stazioni di lavoro automatizzate ad elevata produttività. Le pareti rigide migliorano la manipolazione e le etichette dei codici a barre trovano ampio spazio su cui essere apposte. I pozzetti sono sigillati individualmente per prevenire contaminazioni crociate durante l′incubazione e il raccoglitore inferiore può essere rimosso per accedere ai filtri. Le piastre filtranti sono disponibili nei formati da 96 e 384 pozzetti, con un′ampia selezione di membrane e plastiche.
- Il design delle nuove piastre filtranti Millipore MultiScreen HTS+ ad alto flusso riduce il binding aspecifico e la variabilità dell′intensità del segnale e del rumore di fondo, in particolar modo per i saggi di screening biochimico.
Piastre filtranti classiche
- Il design originale con più pozzetti è di grande utilità in molte applicazioni che richiedono l’immersione del filtro in una vaschetta. Il disegno unico delle piastre e la facilità di rimozione del raccoglitore inferiore sono ideali per i saggi Elispot, PAMPA, di screening cellulare (migrazione, invasione o chemiotassi) o per chi effettua rilevazioni con contatore topcount.
Accessorio – Supporto da vuoto MultiScreenHTS
- Il supporto da vuoto MultiScreenHTS è stato sviluppato in modo specifico per l′impiego con le piastre filtranti MultiScreenHTS. La combinazione dei due elementi determina prestazioni ottimali a livello di filtrazione e una facile integrazione nei sistemi automatizzati.
Piastre Millicell per saggi cellulari
- Oltre che nei formati tradizionali, le piastre filtranti sono disponibili anche con vassoi di coltura per far crescere e saggiare linee cellulari in sospensione o adese. Le cellule cresciute su piastre filtranti si differenziano meglio di quelle cresciute su substrati plastici tradizionali, fornendo così risultati che meglio si confrontano con quelli ottenuti in vivo. Questa combinazione piastra filtrante/vassoio può essere usata in diversi saggi cellulari, inclusi quelli relativi a trasporto, tossicità e di screening.
Application
Saggi
Colture cellulari
Physical form
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description pore size 0.45 μm, sterile | description pore size 0.45 μm, non-sterile | description pore size 0.45 μm, non-sterile | description pore size 0.45 μm |
| pore size 0.45 μm pore size | pore size 0.45 μm pore size | pore size 0.45 μm pore size | pore size 0.45 μm pore size |
| binding type high binding surface | binding type high binding surface | binding type high binding surface | binding type high binding surface |
| sterility sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility ethylene oxide treated |
| material Durapore PVDF membrane, clear acrylic plate, flat bottom wells | material Durapore PVDF membrane, clear acrylic plate, flat bottom wells | material white acrylic plate, Durapore PVDF membrane, flat bottom wells | material flat bottom wells, PVDF membrane, clear acrylic plate |
| feature hydrophobic, lid | feature hydrophobic, lid | feature hydrophobic, lid | feature lid, hydrophobic |
| working volume 50-250 μL | working volume 50-250 μL | working volume 50-250 μL | working volume 50-250 μL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Piastre Multiscreen® a 96 pozzetti, membrana in PVDF idrofobo
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?