Documenti fondamentali
LSKCLS500
Millipore
Cell Lysis Solution 0.5 L
Scegli un formato
1 EA
146,00 €
146,00 €
Spedizione prevista il14 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
146,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.52
146,00 €
Spedizione prevista il14 maggio 2025Dettagli
Stato
liquid
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 500 mL
Produttore/marchio commerciale
Montage®
tecniche
molecular cloning: suitable (BAC prep)
molecular cloning: suitable (plasmid miniprep)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
The Montage Plasmid MiniprepHTS 96 Kit is a fast, easy-to-use kit for high-purity plasmid or bacterial artificial chromosome (BAC) minipreps
Applicazioni
Research Category
All
Suitable for alkaline lysis of plasmid and BAC preps
Stoccaggio e stabilità
Reagents should be stored at 15 °C to 30 °C.
Note legali
MONTAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
We manufacture IP and antibody purification agarose beads that purify immunoglobulins and IgG fractions. Our kits also provide a total antibody purification process