HX0635
Hydrogen peroxide solution
30%, meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Sinonimo/i:
Hydrogen peroxide solution, Hydrogen Dioxide
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Perossido di idrogeno, meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
agenzia
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Livello qualitativo
Tensione di vapore
23.3 mmHg ( 30 °C)
Forma fisica
liquid
Durata
24 mo. (from mfg date)
Concentrazione
29.0-32.0% (hydrogen peroxide)
Impurezze
≤0.0006 meq/g Titrable acid
≤0.5 ppm Iron (Fe)
≤1 ppm Heavy metals (as Pb)
≤2 ppm Chloride (Cl)
≤2 ppm Nitrate (NO3)
≤2 ppm Phosphate (PO4)
≤5 ppm Ammonium (NH4)
≤5 ppm Sulfate (SO4)
Residuo dopo evaporazione
≤0.002%
Colore
APHA: ≤10
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Specifiche
Risultati analitici
Ammonium (NH4): 5ppm max
Assay: 29.0-32.0%
Chloride (Cl): 2ppm max
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.002% max
Form: Clear liquid
Heavy metals (as Pb): 1ppm max
Iron (Fe): 0.5ppm max
Nitrate (NO3): 2ppm max
Phosphate (PO4): 2ppm max
Sulfate (SO4): 5ppm max
Titrable acid: 0.0006meq/g max
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1