HVLP08050
Durapore® Membrane Filter, 0.45µm
0.45 µm pore size, hydrophilic PVDF, 80 mm membrane
Sinonimo/i:
80mm Membrane Filter, Durapore® membranes, Hydrophilic PVDF Membrane Filter
Scegli un formato
368,00 €
Spedizione prevista il07 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
368,00 €
Spedizione prevista il07 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Materiali
PVDF membrane
plain filter
white filter
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Durapore®
Millipore
Parametri
>2.6 mL/min-cm2 water flow rate
4 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
Diam. filtro
80 mm
Spessore
125 μm
Estraibili (gravimetria)
0.5%
Indice di rifrazione
n/D 1.42
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.45 μm pore size
70 % porosity
Punto di bolla
≥1.55 bar, air with water at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
Filter Type: Screen filter
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Available in several pore sizes (both hydrophilic and hydrophobic varieties) to suit your application needs
- Durapore® membrane filters have very low protein binding to minimize interaction with your sample and maximize recovery