Documenti fondamentali
HVLP07625
Millipore
Filtri a membrana Durapore,® 0,45 μm
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Materiali
white PVDF filter
Livello qualitativo
Caratteristiche
hydrophilic
Confezionamento
pack of 25 filter
Produttore/marchio commerciale
Durapore®
Diam. × spessore filtro
76 mm × 125 μm
Dimensione pori
0.45 μm pore size
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Le membrane Durapore® assicurano portate elevate e alta capacità, con un basso rilascio di estraibili e ampia compatibilità chimica. La membrana idrofila Durapore lega un quantitativo di proteine decisamente inferiore rispetto alle membrane in nylon, nitrocellulosa o PTFE.
Caratteristiche & vantaggi
  • - Disponibili con pori di diverse dimensioni (sia nelle versioni idrofile che idrofobe) per soddisfare ogni esigenza applicativa
  • I filtri a membrana Durapore sono caratterizzati da un adsorbimento proteico molto basso e assicurano, quindi, interazioni minime con i campioni e recuperi massimi
Codice del filtro: HVLP
Tipo di filtro: filtro a schermo
Applicazioni
Membrana di 76 mm in PVDF idrofilo con pori del diametro di 0,45 μm, 25 pezzi per conf.
Altre note
Indicazioni per l′uso
  • Capacità di ritenzione: microrganismi
  • Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
  • Applicazioni: filtrazioni generiche di laboratorio
  • Uso previsto: ritenzione o rimozione di contaminanti biologici
  • Istruzioni per l′uso: la filtrazione sterilizzante di un liquido attraverso una membrana con pori della dimensione di 0,2 μm (o più piccoli) rimuove in modo efficace i contaminanti biologici, inclusi batteri, muffe e lieviti. Per la ritenzione selettiva di contaminanti biologici più grandi, si può usare la filtrazione del liquido attraverso membrane con pori della dimensione di 0,45 μm (o più grandi) per trattenere i microrganismi da mettere successivamente in coltura e analizzare
  • Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle normative nazionali, regionali e locali vigenti.
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany