Documenti
HVLP09050
Millipore
Filtro a membrana Durapore,® 0,45 µm
Durapore®, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri a membrana in PVDF, pori da 0,45 μm
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
PVDF membrane
plain filter
white filter
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Durapore®
Millipore
Parametri
>2.6 mL/min-cm2 water flow rate
4 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
Diam. filtro
90 mm
Spessore
125 μm
Estraibili (gravimetria)
0.5%
Indice di rifrazione
n/D 1.42
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.45 μm pore size
70 % porosity
Punto di bolla
≥1.55 bar, air with water at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: HVLP
Le membrane Durapore® offrono elevate portate e alta produttività con un basso rilascio di estraibili e ampia compatibilità chimica. La membrana Durapore idrofila lega molte meno proteine rispetto alle membrane in nylon, nitrocellulosa o PTFE.
Caratteristiche e vantaggi
- Disponibili con pori di diverse dimensioni (sia nella versione idrofila che in quella idrofoba), soddisfano qualunque esigenza applicativa
- I filtri a membrana Durapore sono caratterizzati da un legame proteico molto basso, il che minimizza l'interazione con il campione e consente recuperi massimi.
Tipo di filtro: filtro per screening
Applicazioni
Filtrazione chiarificante di soluzioni biologiche
Altre note
Indicazioni per l′uso
  • Ritenzione degli organismi: Microrganismo
  • Modalità d′azione: Filtrazione (esclusione dimensionale)
  • Applicazione: Filtrazione in laboratorio generale
  • Uso previsto: Ritenzione o rimozione di contaminanti biologici
  • Istruzioni per l′uso: La filtrazione sterilizzante di un liquido attraverso una membrana con pori della dimensione di 0,2 μm (o più piccoli) rimuove in modo efficace i contaminanti biologici, inclusi batteri, muffe e lieviti. Per la ritenzione selettiva di contaminanti biologici più grandi, si può usare la filtrazione del liquido attraverso membrane con pori della dimensione di 0,45 μm (o più grandi) per intrappolare e supportare la crescita dei microrganismi da mettere successivamente in coltura e analizzare
  • Dichiarazione sulla conservazione: Conservare in luogo asciutto
  • Dichiarazione sullo smaltimento: Smaltire in conformità con i regolamenti vigenti nazionali, regionali e locali.
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3