Documenti fondamentali
PURXR
Sigma-Aldrich
Pur-A-Lyzer Floating Racks for Dialysis
holds up to 7 Maxi Pur-A-Lyzer dialysis tubes, pack of 1 ea
Sinonimo/i:
Dialyzers, High through put dialysis tubing
Scegli un formato
1 EA
18,00 €
18,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
18,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.22
18,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pack of 1 ea
Descrizione generale
Floating rack can hold up to 7 Maxi Pur-A-Lyzer Dialysis Tubes in a single beaker.
Note legali
Pur-A-Lyzer is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)