Documenti fondamentali
HAWP04700F1
Millipore
Filtri a membrana MCE, pori da 0,45 μm
greener alternative
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, pkg of 100 discs, F1
Sinonimo/i:
Filtri a membrana MF-Millipore con pori da 0,45 µm
Scegli un formato
100 FILTERS
605,00 €
605,00 €
Disponibile per la spedizione il17 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 FILTERS
605,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
605,00 €
Disponibile per la spedizione il17 aprile 2025Dettagli
Materiali
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Confezionamento
pkg of 100 discs
Produttore/marchio commerciale
MF-Millipore
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parametri
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diametro
47 mm
Diam. filtro
47 mm
Spessore
150 μm
Estraibili (gravimetria)
2.5%
Colore
white
Indice di rifrazione
n/D 1.51
Matrice
MF-Millipore
Dimensione pori
0.45 μm pore size
79 % porosity
Punto di bolla
≥1.8 bar, air with water at 23 °C
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
I filtri a membrana MF-Millipore sono composti da acetato di cellulosa e nitrato di cellulosa. Queste membrane sono biologicamente inerti e sono ampiamente utilizzate in applicazioni analitiche e di ricerca.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Applicazioni
Il filtro a membrana MF-Millipore, con pori di 0,45 μm, è stato utilizzato nella filtrazione del sovrannatante lentivirale prima degli studi di trasfezione.[1]
Caratteristiche e vantaggi
  • Possono essere impiegati nel monitoraggio biologico e ambientale
  • Disponibili in varie tipologie di confezioni, ampia gamma di gradi di filtrazione, bianchi o neri, con o senza quadrettatura.
  • Autoclavabili e compatibili con sterilizzazione con ossido di etilene e irradiazione con raggi gamma.
Note legali
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mirna Swayden et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (153) (2019-11-26)
Ubiquitin (ub) and ubiquitin-like (ubl) dependent post-translational modifications of proteins play fundamental biological regulatory roles within the cell by controlling protein stability, activity, interactions, and intracellular localization. They enable the cell to respond to signals and to adapt to changes