Documenti fondamentali
HAWP0470M
Millipore
Filtri a membrana MCE, pori da 0,45 μm
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, pkg of 50 pair
Sinonimo/i:
MF-Millipore Membrane Filter, 0.45 µm pore size
Scegli un formato
50 PAIRS
821,00 €
821,00 €
Spedizione prevista il12 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 PAIRS
821,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
821,00 €
Spedizione prevista il12 maggio 2025Dettagli
Materiali
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Livello qualitativo
Descrizione
47 mm diameter matched weight pairs, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 50 pairs
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Confezionamento
pkg of 50 pair
Produttore/marchio commerciale
MF-Millipore
Millipore
Parametri
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diametro
47 mm
Diam. filtro
47 mm
Spessore
150 μm
Colore
white
Indice di rifrazione
n/D 1.51
Matrice
MF-Millipore
Dimensione pori
0.45 μm pore size
79 % porosity
Capacità
262 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
Punto di bolla
≥1.8 bar, air with water at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Biologically inert mixtures of cellulose acetate and cellulose nitrate have made MF-Millipore membrane filters one of the most widely used membranes in analytical and research applications.
MF-Millipore filters without Triton surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Filter Code: HAWP
Applicazioni
  • Clarification of aqueous solutions
  • Particle removal
  • Particle analysis
  • Microbiology analysis
  • Isolation of virus-like particles in wastewater
  • Microplastics analysis grade water
  • Nucleic acid binding, including eDNA
Note legali
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. What is the procedure for using a matched weight filter?
    1 risposta
    1. To use matched weight filters:
      •They are packaged together in pairs and have a weight difference of no more than 0.1 mg.
      •Pre-weighing is not necessary.
      •They are stacked together in the filtration device.
      •When filtering the sample, it passes through both filters, with contaminants retained on the upper (test) filter. The weight difference after drying represents the contaminant weight in the sample.