Documenti fondamentali
Z290785
Sigma-Aldrich
Nylon membrane filter discs .45 μm pore size
pore size 0.45 μm, diam. 90 mm
Scegli un formato
25 EA
108,00 €
108,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 EA
108,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
108,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
Nylon filter membranes, pore size 0.45 μm, diam. 90 mm
Materiali
Nylon membrane
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Diametro
90 mm
Spessore
60-125 μm
Dimensione pori
0.45 μm
Descrizione generale
Nylon filters are naturally hydrophilic and no wetting agents are used in manufacture.
With an extractable level <0.0015 mg/cm2, they are ideal for HPLC solvent and sample preparation. Because of high non-specific binding, they are not recommended for protein solutions.
Caratteristiche e vantaggi
  • Compatible with aqueous and most organic solvents
  • Autoclave friendly
  • It can withstand temperatures up to 180°C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)