Documenti fondamentali
HABG047S6
Millipore
Filtri S-Pak da 0,45µm, 47 mm, neri, quadrettati
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, black gridded membranes for microbiological analysis
Sinonimo/i:
Filtri a membrana S-Pak®, Filtri a membrana, membrane semipermeabili
Scegli un formato
600 PKG
462,00 €
462,00 €
Disponibile per la spedizione il15 aprile 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
600 PKG
462,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
462,00 €
Disponibile per la spedizione il15 aprile 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Materiali
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
agenzia
ISO 7704
Sterilità
sterile; ethylene oxide treated
Caratteristiche
hydrophilic
individually wrapped
Produttore/marchio commerciale
S-Pak®
Diametro
47 mm
Diam. filtro
47 mm
Dimensione pori
0.45 μm pore size
input
sample type food(s)
sample type pharmaceutical(s)
sample type wine
sample type soft drink
sample type sport drink
sample(s) (environmental)
sample type cider
sample type bottled water
sample type beverage(s)
sample type beer
sample type cosmetics
applicazioni
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Compatibilità
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
I filtri S-Pak sono realizzati in esteri misti di cellulosa (MCE) con grado di filtrazione di 0,45 μm, sono neri, quadrettati e il diametro è di 47 mm. Questi filtri sterili, pronti all'uso e confezionati singolarmente, sono facili da usare, forniscono elevati recuperi, non sono tossici e non generano aree idrofobe e sono adatti per le comuni analisi microbiologiche.
Applicazioni
Metodo di filtrazione su membrana per l'analisi microbiologica di acqua e bevande filtrabili come acqua in bottiglia, vino, birra, bevande per sportivi. Vengono inoltre utilizzati nell'analisi di prodotti farmaceutici e cosmetici.
Confezionamento
Confezionati singolarmente, con separatori di carta blu, sterili
Note legali
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
S-Pak® membrane filters for microbial bioburden testing