HAWG647SP
Filtri a membrana S-Pak®
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, white gridded + 3 dispensers & 600pads for microbiological analysis
Sinonimo/i:
S-Pak 0.45µm 47mm white gridded + 3 dispensers & 600pads
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
white filter
agenzia
ISO 7704
Sterilità
sterile
Caratteristiche
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
Produttore/marchio commerciale
S-Pak®
Diam. filtro
47 mm
Dimensione pori
0.45 μm pore size
input
sample type soft drink
sample type sport drink
sample type wine
sample type cosmetics
sample type food(s)
sample type cider
sample type beverage(s)
sample type bottled water
sample type beer
applicazioni
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Microbial analysis of beer, bottled water, cider, sport drink and wine by membrane filtration method.
Linkage
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3