Documenti fondamentali
H0MMMUSAC
Millipore
Millidisk Cartridge Housing In-line 40stk
Small-volume applications
Scegli un formato
1 EA
1.163,00 €
1.163,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.163,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40161525
eCl@ss:
32031603
1.163,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
316L stainless steel
silicone seal
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Millidisk®
Disponibilità
available only in North America
Parametri
10 bar max. inlet pressure (145 psi)
Altezza
19.8 cm (7.8 in.)
Lunghezza
19.8 cm (7.8 in.)
Amp. ingresso/ uscita
19.8 cm (7.8 in.)
Peso
2.7 kg (6 lb)
Raccordi
3 in. base-dome connection O-ring (2-335)
1/4 in. drain/vent hose barb
1 in. gauge port sanitary flange
1 in. inlet/outlet sanitary flange
Codice cartuccia
Code M (2-118; O-rings)
Compatibilità
for use with One 2-inch or 4-inch Code M Cartridge Filter
Descrizione generale
Device Configuration: In-line
Applicazioni
Small-volume applications
Caratteristiche e vantaggi
Surface Finish, Exterior: Sanitary finish Ra <0.8 µm (32 µin)
Surface Finish, Wetted: Fine electropolished sanitary finish, Ra <0.5 µm (20 µin)
Altre note
Type of mounting used for filter housing: Can be supported by braced rigid tubing connections
Note legali
MILLIDISK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany