EZRMGIP
Rat/Mouse GIP ELISA Kit
measures and quantifies GIP levels in 10 μL serum, plasma or cell culture supernatent
Sinonimo/i:
Gastric inhibitory polypeptide, Glucose-dependent insulinotropic polypeptide, Incretin hormone
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Rat/Mouse GIP (total) ELISA, This Rat/Mouse GIP (total) ELISA is used to measure & quantify GIP levels in Metabolism & Endocrine research.
Livello qualitativo
Reattività contro le specie
mouse, rat
Confezionamento
kit of 1 × 96 wells
Parametri
10 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 104.2%
linearity: 100.8%
sensitivity: 8.2 pg/mL
standard curve range: 8.2-2000 pg/mL
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
applicazioni
research use
Metodo di rivelazione
colorimetric (450nm/590nm)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1