Documenti fondamentali
EGLP-35K
Millipore
Multi Species GLP-1 ELISA Kit
measures and quantifies active GLP-1 (7-36 amide and 7-37amide) in 100 μL plasma, serum or cell culture supernatent
Sinonimo/i:
GLP-1 (Active), Glucagon Like Peptide-1
Scegli un formato
96 EA
755,00 €
755,00 €
Spedizione prevista il14 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
96 EA
755,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
755,00 €
Spedizione prevista il14 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
ELISA per il peptide glucagone simile 1 (attivo), This Glucagon Like Peptide-1 (Active) ELISA is used to measure & quantify Glucagon Like Peptide-1 levels in Metabolism & Endocrine research.
Livello qualitativo
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Confezionamento
kit of 1 × 96 wells
Parametri
100 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 86.9%
standard curve range: 2-100 pM
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
applicazioni
research use
Metodo di rivelazione
fluorometric (355nm/460nm)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... GCG(2641)
Descrizione generale
GLP-1 è secreto dalle cellule enteroendocrine in risposta all′ingestione di sostanze nutritive e ricopre ruoli diversi nell′omeostasi metabolica.
Specificità
Reattività crociata
Il GLP-1 è presente in quasi tutti i mammiferi. Il kit può essere usato per la misurazione in tutte le specie in cui è presente (per es. ratto, topo, primati, ecc.)
Applicazioni
Categoria di ricerca
Metabolismo
Incubazione per tutta la notte a 4 °C, seguita da 2 ore e 30 minuti a temperatura ambiente Volume del campione 100 μL di siero, plasma o terreno di coltura tissutale
Sottocategoria di ricerca
Obesità
Disturbi metabolici
Utilizzato per rilevare/quantificare: Peptide glucagone-simile 1
Esclusione di responsabilità
Solo per fini di ricerca. Non usare in procedure diagnostiche.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney,Liver,Blood
Visita l’Archivio dei documenti
Comparison of mRNA for IGFs and their binding proteins in the oviduct during the peri-oestrous period between dairy heifers and lactating cows.
Swangchan-Uthai T, Walsh SW, Alexander SL, Cheng Z, Crowe MA, Evans AC, Wathes DC
Reproduction (Cambridge, England) null
The acute effects of a lunch containing capsaicin on energy and substrate utilisation, hormones, and satiety.
Astrid J Smeets, Margriet S Westerterp-Plantenga
European Journal of Nutrition null
Distinct associations between energy balance and the sleep characteristics slow wave sleep and rapid eye movement sleep.
F Rutters,H K Gonnissen,R Hursel,S G Lemmens,E A Martens,M S Westerterp-Plantenga
International journal of obesity (2005) (2005)
Evidence For Paracrine/Autocrine Regulation Of Glp-1-Producing Cells
Camilla Kappe , Qimin Zhang , Jens J. Holst , Thomas Nystrom , ?ke Sjoholm
American Journal of Physiology. Cell Physiology null
Expression of proglucagon and proglucagon-derived peptide hormone receptor genes in the chicken.
Mark P Richards, John P McMurtry
General and Comparative Endocrinology null