Vai a
EZHPYYT
Human PYY ELISA Kit
measures and quantifies total PYY levels in 20 μL serum or plasma
Sinonimo/i:
Kit ELISA PYY
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
96 wells
Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck S.p.A
949,00 €
1 kit
Spedizione prevista il03 giugno 2026daMerck S.p.A
7.350,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
Input:
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
Species reactivity:
human
Storage temp.:
2-8°C
Shipped in:
wet ice
949,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
ELISA PYY umano (totale), This Human PYY (Total) ELISA is used to measure & quantify PYY (Total) levels in Metabolism & Endocrine & Neuroscience research.
Quality Segment
species reactivity
human
packaging
kit of 1 × 96 wells
parameter
20 μL sample volume (4hr assay)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
NCBI accession no.
UniProt accession no.
application(s)
research use
assay range
accuracy: 83.3-88.9%
(Serum), accuracy: 95.9-102.5%
(Plasma), linearity: 94-99%
(plasma), linearity: 97-105%
(serum), sensitivity: 1.4 pg/mL, standard curve range: 10-2,000 pg/mL, inter-assay cv: 3.7-16.5%
intra-assay cv: 0.9-5.8%
(Plasma), inter-assay cv: 6.1-6.9%
intra-assay cv: 1.5-2.7%
(Serum)
detection method
colorimetric (450nm/590nm)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Il peptide YY (PYY) è un ormone secreto dal tratto gastrointestinale inferiore i cui livelli circolanti aumentano dopo i pasti in proporzione diretta al contenuto calorico. È uno dei principali segnali fisiologici per la riduzione dell′appetito e dell′assunzione di cibo. Altre funzioni del PYY sono l′inibizione della secrezione dell′acido gastrico, la motilità gastrointestinale e il rilascio degli enzimi pancreatici.
Application
Categoria di ricerca
Metabolismo
Saggio di 3 ore utilizzando un campione di 20 µL ~ temperatura ambiente
Sottocategoria di ricerca
Obesità
Disturbi metabolici
Utilizzato per rilevare/quantificare: PYY (totale)
Biochem/physiol Actions
PYY umano 3-36 100%~ PYY umano 1-36 104%~ PYY umano [Leu31,Pro34] 138%~ PYY umano [Pro34] 158%~ PYY porcino, canino, di ratto o topo non rilevabile
Disclaimer
Solo per fini di ricerca. Non usare in procedure diagnostiche.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
EZGRAEZHGIPEZGRT
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
assay range
accuracy: 83.3-88.9%
(Serum), linearity: 94-99%
(plasma), sensitivity: 1.4 pg/mL, inter-assay cv: 3.7-16.5%
intra-assay cv: 0.9-5.8%
(Plasma), accuracy: 95.9-102.5%
(Plasma), standard curve range: 10-2,000 pg/mL, inter-assay cv: 6.1-6.9%
intra-assay cv: 1.5-2.7%
(Serum), linearity: 97-105%
(serum)
assay range
-
assay range
accuracy: 86.7%, linearity: 99.9%, sensitivity: 8.2 pg/mL, standard curve range: 8.2-2000 pg/mL
assay range
accuracy: 101-107%
(Serum: Des-octanoyl Ghrelin), accuracy: 88-91%
(Serum: Active Ghrelin), linearity: 95-117%
(plasma), linearity: 95.7-104.7%
(serum), sensitivity: 156 pg/mL
(20 µL Sample Size), inter-assay cv: 5.2-7.7%
intra-assay cv: 1.1-1.9%
(Plasma), inter-assay cv: 6.2-7.8%
intra-assay cv: 0.9-1.3%
(Serum)
input
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
input
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
input
sample type cell culture supernatant
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
input
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
detection method
colorimetric (450nm/590nm)
detection method
colorimetric (450nm/590nm)
detection method
colorimetric (450nm/590nm)
detection method
colorimetric (450nm/590nm)
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3