Documenti
EZHAWG504
Millipore
Filtri EZ-Pak da 0,45µm, 50mm, bianchi, quadrettati
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 50 mm, white filter, gridded filter, General microbiological analysis
Sinonimo/i:
Filtro per membrana EZ-Pak®, Filtri a membrana, Membrane semipermeabili
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
white filter
Livello qualitativo
agenzia
ISO 7704
Sterilità
sterile; ethylene oxide treated
Caratteristiche
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
Produttore/marchio commerciale
EZ-Pak®
Diam. filtro
50 mm
Matrice
MF-Millipore
Dimensione pori
0.45 μm pore size
input
sample type cosmetics
sample type bottled water
sample type cider
sample type sport drink
sample type beer
sample type food(s)
sample type pharmaceutical(s)
sample type wine
sample type soft drink
sample type beverage(s)
sample(s) (environmental)
applicazioni
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
I filtri EZ-Pak sono realizzati in esteri misti di cellulosa (MCE) con pori da 0,45 μm, sono bianchi, quadrettati con diametro di 50mm. Questi filtri forniscono elevati recuperi e sono adatti ai comuni test microbiologici. Le membrane EZ-Pak e il relativo dispensatore rappresentano una rivoluzione per la manipolazione dei filtri nelle analisi che utilizzano il metodo della filtrazione su membrana (MF) perché combinano i vantaggi delle membrane pronte all'uso, sterili e confezionate singolarmente con una facilità d′impiego unica.
Applicazioni
Il sistema EZ-Pak è adatto per testare acque potabili, imbottigliate e minerali in ottemperanza a standard internazionali. Questi filtri trovano applicazione in ambito clinico, cosmetico, ambientale e alimentare, oltre che nel CQ industriale e nel settore farmaceutico. Analisi microbiologiche di birra, acqua in bottiglia, sidro, bevande per sportivi e vino con il metodo della filtrazione su membrana.
Note legali
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3