EZAAWG474
Filtro per membrana EZ-Pak®
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.8 μm, filter diam. 47 mm, gridded white filter, suitable for bioburden testing, input: beverage(s)
Sinonimo/i:
Membrane filters, Semi-permeable membranes
Prodotti consigliati
Materiali
gridded filter
gridded white filter
mixed cellulose esters (MCE)
agenzia
ISO 7704
Descrizione
Yeast or mold
Sterilità
sterile; ethylene oxide treated
Caratteristiche
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
Produttore/marchio commerciale
EZ-Pak®
Diam. filtro
47 mm
Matrice
MF-Millipore™
Dimensione pori
0.8 μm pore size
input
sample type beverage(s)
sample type cosmetics
sample type beer
sample(s) (environmental)
sample type pharmaceutical(s)
sample type sport drink
sample type soft drink
sample type wine
sample type bottled water
sample type cider
sample type food(s)
applicazioni
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Compatibilità
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Contenuto correlato
A touch-free membrane filter dispenser can streamline your membrane filtration testing workflow. Use with EZ-Pak® filter membranes for high-volume sampling.