Documenti fondamentali
EX0282
Supelco
Ethanol (denatured)
≥95.0%, APHA: ≤20
Sinonimo/i:
Alcohol, Ethanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H6O
Numero CAS:
Peso molecolare:
46.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Nome del prodotto
Ethyl Alcohol, 95% denatured, special
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
Composizione
ethanol, 84.0-86.0%
ethyl acetate, 4-5%
methanol, 3-4%
water, 7-10%
Colore
APHA: ≤20
Temp. transizione
flash point 11.7 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
EX0282-8 is packaged in poly coated glass bottles
Risultati analitici
Assay (Ethanol): 84.0-86.0%
Assay (Ethyl acetate): 4-5%
Assay (Methanol): 3-4%
Assay (Water): 7-10%
Color (APHA): 20 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
53.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
11.7 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)