Documenti fondamentali
EX0245
Supelco
Etilacetato
HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Sinonimo/i:
EtOAc
About This Item
Formula condensata:
CH3COOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.11
Beilstein:
506104
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
205-500-4
Saggio:
≥99.8% (GC)
tecniche:
HPLC: suitable
P. ebollizione:
76.5-77.5 °C (lit.)
Tensione di vapore:
73 mmHg ( 20 °C)
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
agenzia
meets USP/NF
Livello qualitativo
Densità del vapore
3 (20 °C, vs air)
Tensione di vapore
73 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.8% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
801 °F
Limite di esplosione
2.2-11.5 %, 38 °F
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.0009 meq/g Titrable acid
≤0.05% Water (H2O)
Residuo dopo evaporazione
≤5 ppm
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.3720 (lit.)
P. ebollizione
76.5-77.5 °C (lit.)
Punto di fusione
−84 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point -4 °C
Densità
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤255 nm
Assorbanza UV
λ: 255 nm Amax: ≤1.00
λ: 257 nm Amax: ≤0.50
λ: 263 nm Amax: ≤0.10
λ: 275 nm Amax: ≤0.05
λ: 300-400 nm Amax: ≤0.01
Formato
neat
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
EX0245P-1 is packaged in poly coated glass bottles
EX0245-NP10 is sold as 2 x 10 L
HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Nota sulla preparazione
Product filtered through a 0.2 μm filter
Risultati analitici
AppearanceClear liquid, free from particulatesAssay (GC)99.8% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue5ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormLiquidInfrared SpectrumConforms to standardSubstances darkened by sulfuric acidTo pass testTitrable acid0.0009meq/g maxUV Abs. at 255 nm1.00AU maxUV Abs. at 257 nm0.50AU maxUV Abs. at 263 nm0.10AU maxUV Abs. at 275 nm0.05AU maxUV Abs. at 300 - 4000.01AU maxUV Cut-off255nm maxWater (H2O)0.05% max
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-4 °C - closed cup