Documenti fondamentali
ECM507
Sigma-Aldrich
QCM Chemotaxis Cell Migration Assay, 24-well (5 µm), fluorimetric
Scegli un formato
1 KIT
873,00 €
873,00 €
Spedizione prevista il06 giugno 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KIT
873,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.76
873,00 €
Spedizione prevista il06 giugno 2025Dettagli
Reattività contro le specie
all
Livello qualitativo
tecniche
activity assay: suitable
Metodo di rivelazione
fluorometric
Confezionamento
Contains 2 plates sufficient for 24 assays
Componenti
Sterile 5 μm 24-well Cell Migration Plate Assembly: (Part No. 2005708) Two 24-well plates with 12 inserts per plate (24 inserts total/kit). Cell Detachment Solution: (Part No. 90131) One bottle - 16 mL. 4X Cell Lysis Buffer: (Part No. 90130) One bottle - 16 mL. CyQUANT GR Dye: (Part No. 90132) One vial - 75 μL Forceps: (Part No. 10203) One each.
Stoccaggio e stabilità
Store kit components at 2° to 8°C, up to the expiration date provided on the kit.
Note legali
GR is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Contatta l'Assistenza Tecnica