Vai a
ECM504
QCM Chemotaxis Cell Migration Assay, 24-well (3µm), colorimetric
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
621,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.76
eCl@ss:
32161000
621,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
species reactivity
all
Quality Segment
technique(s)
activity assay: suitable
Application
The Millipore 3 µm QCM Chemotaxis Assay 24-well-colorimetric is performed in a Migration Chamber, based on the Boyden chamber principle. The 3 µm pore size of this assay′s Boyden chambers is appropriate for studying leukocyte migration. The quantitative nature of this assay is useful for screening of pharmacological agents. Each kit provides sufficient materials for the evaluation of 24 samples.
The Millipore 3 µm QCM Chemotaxis Assay 24-well-colorimetric is intended for research use only; not for diagnostic applications.
Packaging
24 wells
Preparation Note
The two Sterile 3 µm 24-well Cell migration plate assembly and forceps are stored at 2°-8°C. WST-1 reagent and Electro Coupling Solution are stored at -20°C.
Other Notes
Sterile 3 µm 24-well Cell Migration Plate Assembly: (Part No. 2005709) Two 24-well plates with 12 inserts per plate (24 inserts total/kit). WST-1 Reagent: (Part No. CS201370) One vial. Electro Coupling Solution: (Part No. CS201382) 5 ml. Forceps: (Part No. 10203) One each.