Key Documents
DX1045
Supelco
Diethylamine
Sinonimo/i:
Diethylamine, Diethamine
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2)2NH
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
203-716-3
Tensione di vapore
253 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Forma fisica
liquid
Impurezze
≤1000 ppm Water (H2O)
Colore
APHA: ≤30
pH
13 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. eboll.
56 °C/1013 mbar
Punto di fusione
-50 °C
Temp. transizione
flash point -23 °C
Densità
0.71 g/cm3 at 20 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay: 98% min
Color (APHA): 30 max
Form: Clear liquid
Water (H2O): 1000ppm max
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-14.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-26 °C - closed cup