Documenti fondamentali
386456
Sigma-Aldrich
Diethylamine
purified by redistillation, 99.5%
Sinonimo/i:
N-ethyl-ethanamine, DEA, Diethamine, Diethyl amine
Scegli un formato
100 ML
124,00 €
1 L
187,00 €
124,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
124,00 €
1 L
187,00 €
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)2NH
Numero CAS:
Peso molecolare:
73.14
Beilstein:
605268
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
124,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
14.14 psi ( 55 °C)
180 mmHg ( 20 °C)
3.51 psi ( 20 °C)
Saggio
99.5%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
594 °F
Purificato mediante
redistillation
Limite di esplosione
10.1 %
tecniche
ELISA: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.385 (lit.)
pH
13 (20 °C, 100 g/L)
P. ebollizione
55 °C (lit.)
Punto di fusione
−50 °C (lit.)
Densità
0.707 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CCNCC
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Diethylamine can be used as a better template for the crystallization of the silicoaluminophosphate molecular sieves (SAPO-34) with high purity and crystallinity as compared to other templates.[1] It can react with furfural and cyanoacetic ester to form bicyclo[3.2.1]octanes.[2] It can also be used as an amino functionalized monomer which can interact with chitosan to synthesize hydrogel with potential applications in drug delivery systems.[3]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-14.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-26 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Dimetilammina 2.0 M in THF
Sigma-Aldrich
391956
Dimetilammina
Synthesis of SAPO-34 templated by diethylamine: Crystallization process and Si distribution in the crystals
Liu G, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 114(1-3), 416-423 (2008)
A New Synthetic Approach to Functionalized Bicyclo [3.2.1] octanes
Ismiev A, et al.
Russ. J. Gen. Chem., 88(7), 1533-1536 (2018)
A simple strategy for robust preparation and characterisation of hydrogels derived from chitosan and amino functional monomers for biomedical applications
Khan F, et al.
Journal of Material Chemistry B: Materials for Biology and Medicine, 6(31), 5115-5129 (2018)
Jun Guo et al.
Journal of chromatography. A, 1307, 66-72 (2013-08-15)
The extraction efficiency of analytes in a cold fiber headspace solid-phase microextraction (CF-HS-SPME) system was investigated both theoretically and experimentally. The system was applied for quantitative extraction of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) from solid matrices. In order to achieve better
Doron Yariv et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 78(2), 185-192 (2010-04-07)
In this paper we examined feasible correlations between the structure of different lyotropic mesophases and transdermal administration of three diclofenac derivatives with varying degrees of kosmotropic or chaotropic properties, solubilized within the mesophases. It was found that the most chaotropic
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf