Documenti fondamentali
CVVI01TPT
Millipore
Durapore® CBR 0.1 µm, Cartridge
cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 0
Scegli un formato
1 PKG
Chiedi
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
Chiedi
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Materiali
PVDF membrane
polypropylene support
silicone O-ring
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Nome Commerciale
Durapore®
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Durapore®
tecniche
bioburden reduction: suitable
Lunghezza
10 in.
Larghezza
2.7 in.
Lunghezza nominale della cartuccia
10 in. (25 cm)
Dimensioni del dispositivo
10 in.
Superficie filtrante
0.69 m2
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.1 μm pore size
Codice
Code 0
Descrizione generale
Device configuration: Cartridge
Cartridge type: Liquid
Altre note
Directions for Use:
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer to Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany